Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Ovation™ Pipetter med fast volumen
Artikelnummer. 11942225
Volumen (metrisk):
10, 100, 200, 1000μ L
100μ l
1000 μL
2μ L
20μ l
200μ l
25μ L
50μ l
500 μl
Nøjagtighed:
±0,8 %
±1,0 %
±1,4 %
±1,5 %
±1,5 %/± 0,8 %/± 0,8 %/± 0,8 %
Type:
Enkeltslagspipetter
Pipette med fast volumen
To-takts pipette
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11942225
Brand: VistaLab™ Technologies 11570020
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ovation™ pipetter har et unikt og patenteret ergonomisk design. De er de eneste pipetter, der fuldt ud adresserer problemerne med kropsholdning, gentagelse og kraft for at reducere belastning og smerter, der opstår ved pipettering, betydeligt, mens de altid giver overlegen nøjagtighed og præcision.
  • Mekanisk 1-takts (F1) eller 2-takts (med overblæsning) (F2) lavkrafts stempeldrift
  • Ovation F1 tilgængelig fra 5-1000μ L
  • Ovation F2 tilgængelig fra 1-1000μ L
  • Tilpassede faste mængder til rådighed efter anmodning
  • Indbygget mikrorørshætteåbner
  • Dyse med udskifteligt filter forhindrer forurening af pipetteren
  • Justering af laboratoriekalibrering mulig
Tekniske data
Nøjagtighed ±1,4 %
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grøn
Engangs Genanvendelig
Til brug med Mikropipettering/væskeoverførsel
Antal kanaler 1
Sterilitet Ikke-steril
Type Enkeltslagspipetter
Volumen (metrisk) 25μ L
Til brug med (applikation) Mikropipettering/væskeoverførsel
Inkluderer Hyldeophæng, kalibreringsnøgle
Præcision 0.60%
Mængde 1 hver
garanti 2 års begrænset garanti