Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Ovation™ Pipettere med justerbar volumen
Artikelnummer. 11991386
Volumen (metrisk):
0,2 til 2μ L
1 til 10μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11991386
Brand: VistaLab™ Technologies 10570002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Følger naturligt håndfladens konturer
  • Den justerbare krog kan nemt placeres, så den passer til venstre- eller højrehåndede brugere
  • Passer behageligt i din håndflade
  • Lydstyrkeindstillingen er angivet med en LCD-udlæsning på pipetterens håndtag
  • Forbedrer stillinger markant og reducerer kræfter forbundet med pipettering
  • Fem populære lydstyrkeindstillinger kan programmeres og genkaldes ved at trykke på en enkelt knap
  • Energiudløserknap gemmer den energi, der opsamles under opsamlingen af spidser og bruger energi til at skubbe spidsen af ved et blidt tryk på en knap
  • Lav-kraft, formtilpasset stempel giver brugeren mulighed for manuelt at styre hastigheden af aspiration og dispensering med minimal indsats
  • Dyse med udskifteligt filter forhindrer forurening af pipetteren
  • Står sikkert på disken før, under og efter arbejdet uden —risiko for kontaminering
  • In-lab kalibrering justeret med intern software
Tekniske data
Nøjagtighed ±1,5 % ved 2μ L,± 2,7 % ved 1μ L,± 9 % (ved 0,2μ L)
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Rød
Engangs Genanvendelig
Greb Type Ergonomi
Materiale Polycarbonat ABS
Antal kanaler 1
Produktlinje Ovation
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Justerbar volumen pipette
Volumen (metrisk) 0,2 til 2μ L
Til brug med (applikation) Justerbar krog kan nemt placeres, så den passer til venstre- eller højrehåndsbrugere
Inkluderer CR2 batteri, hyldeophæng
Inkrementer 0,002 μL
Mængde 1 hver
garanti 2 års begrænset garanti
Længde (engelsk) 9 tommer
Bredde (engelsk) 7 tommer
Højde (engelsk) 3 tommer
Elektriske krav Udskifteligt CR2-batteri