Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Ovation™ Pipettere med justerbar volumen
Volumen (metrisk):
0,2 til 2μ L
1 til 10μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Lilla
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Den justerbare krog kan nemt placeres, så den passer til venstre- eller højrehåndede brugere
- Passer behageligt i din håndflade
- Lydstyrkeindstillingen er angivet med en LCD-udlæsning på pipetterens håndtag
- Forbedrer stillinger markant og reducerer kræfter forbundet med pipettering
- Fem populære lydstyrkeindstillinger kan programmeres og genkaldes ved at trykke på en enkelt knap
- Energiudløserknap gemmer den energi, der opsamles under opsamlingen af spidser og bruger energi til at skubbe spidsen af ved et blidt tryk på en knap
- Lav-kraft, formtilpasset stempel giver brugeren mulighed for manuelt at styre hastigheden af aspiration og dispensering med minimal indsats
- Dyse med udskifteligt filter forhindrer forurening af pipetteren
- Står sikkert på disken før, under og efter arbejdet uden —risiko for kontaminering
- In-lab kalibrering justeret med intern software
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,8 % ved 200μ L,± 0,8 % ved 100μ L,± 2,5 % (ved 20μ L) |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Blå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polycarbonat ABS |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Ovation |
| Programmerbarhed | Nej |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Vis mere |