Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Ovation™ Pipetterstartsæt med justerbar volumen
Volumen (metrisk):
2-200, 20-200, 100-1000μ L
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
Indeholder
Tre Ovationspipetter med justerbar volumen (–2 μ20 L, –20 200 L, μ100 1000 –μL); 3 Ovation hyldebøjler, 3 stativer med Ovation tips
- Andre lydstyrkeindstillinger kan vælges med præcise trin i hele pipetterens rækkevidde
- Et lavkraftigt, formtilpasset stempel styrer manuelt aspirations- og dispenseringshastigheder med minimal indsats
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Diverse |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Pipette tips |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polycarbonat ABS |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Ovation |
| Programmerbarhed | Nej |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Vis mere |