Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Ovation™ Elektronisk enkeltkanalspipette
Artikelnummer. p-3080539
Volumen (metrisk):
0,2 til 10 ml
0,5 til 20μ L
100 til 5000μ L
2 til 125μ L
25 til 1250μ L
5 til 250μ L
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Lilla
Rød
Inkrementer:
0,05μ L
0,5μ L
1 μL
5 μL
10 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11932215
Brand: VistaLab™ Technologies 10650250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideelt ergonomisk valg for dem, der har brug for en omfattende menu af automatiske væskehåndteringsfunktioner
  • Envejs engangsmundstykke
  • Proprietært energiudløsningssystem kasserer tips ved et tryk på en knap
  • Kontureret stempel aktiverer pipetteringsaktivitet elektronisk
  • Justerbar krog kan nemt placeres for en tilpasset pasform og reduceret holdeindsats
  • Bionaturlig form giver brugeren maksimal stabilitet ved pipettering med minimalt kontakttryk
  • Nem betjening med trykknapper
  • Fuldt elektroniske operationer maksimerer effektiviteten til alle opgaver, inklusive multipel dispensering, pipettering, omvendt pipettering, blanding, seriel fortynding og automatisk sekventiel dispensering
  • Står sikkert på bordplader
  • Oplader/strømforsyning medfølger
Specifikationer
Nøjagtighed ±0,8 %
Batteritype Lithium-ion
Kompatible tips VistaLab™ tip
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Engangs Genanvendelig
Til brug med Vistalab Tip
Materiale Polycarbonat ABS
Model- Højrehåndet
Antal kanaler 1
Produktlinje Ovation
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 5 til 250μ L
Vise LCD
Finger stil Ergonomi
Til brug med (udstyr) VistaLab™ Tip
Inkluderer strømforsyning med adapter, hyldeophæng
Inkrementer 1 μL
Antal hastigheder 5
Mængde 1 hver
garanti 2 års begrænset garanti
Længde (engelsk) 8 tommer
Bredde (engelsk) 8 tommer
Højde (engelsk) 6 tommer
Elektriske krav Genopladeligt lithium-ion-batteri, Ovation-strømforsyning
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.