Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Ovation™ Elektronisk enkeltkanalspipette
Artikelnummer. 11992215
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,2 til 10 ml
0,5 til 20μ L
100 til 5000μ L
2 til 125μ L
25 til 1250μ L
5 til 250μ L
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Lilla
Rød
Inkrementer:
0,05μ L
0,5μ L
1 μL
5 μL
10 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Inkrementer Pakningsstørrelse
11992215 25 til 1250μ L Lilla 5 μL Hver
11932215 5 til 250μ L Blå 1 μL Hver
11912215 2 til 125μ L Grøn 0,5μ L Hver
11965822 100 til 5000μ L Grå 10 μL Hver
11992205 0,5 til 20μ L Gul 0,05μ L Hver
11972215 0,2 til 10 ml Rød 10 μL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11992215 Leverandør VistaLab™ Technologies Leverandørnr. 10651250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6050.00 DKK
    5766.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 283.33 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Ideelt ergonomisk valg for dem, der har brug for en omfattende menu af automatiske væskehåndteringsfunktioner
  • Envejs engangsmundstykke
  • Proprietært energiudløsningssystem kasserer tips ved et tryk på en knap
  • Kontureret stempel aktiverer pipetteringsaktivitet elektronisk
  • Justerbar krog kan nemt placeres for en tilpasset pasform og reduceret holdeindsats
  • Bionaturlig form giver brugeren maksimal stabilitet ved pipettering med minimalt kontakttryk
  • Nem betjening med trykknapper
  • Fuldt elektroniske operationer maksimerer effektiviteten til alle opgaver, inklusive multipel dispensering, pipettering, omvendt pipettering, blanding, seriel fortynding og automatisk sekventiel dispensering
  • Står sikkert på bordplader
  • Oplader/strømforsyning medfølger
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,75 %
Batteritype Lithium-ion
Kompatible tips VistaLab™ tip
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Lilla
Engangs Genanvendelig
Til brug med Vistalab Tip
Materiale Polycarbonat ABS
Model- Højrehåndet
Antal kanaler 1
Produktlinje Ovation
Sterilitet Ikke-steril
Type Pipette
Volumen (metrisk) 25 til 1250μ L
Vise LCD
Finger stil Ergonomi
Til brug med (udstyr) VistaLab™ Tip
Inkluderer strømforsyning med adapter, hyldeophæng
Inkrementer 5 μL
Antal hastigheder 5
Mængde 1 hver
garanti 2 års begrænset garanti
Længde (engelsk) 8 tommer
Bredde (engelsk) 8 tommer
Højde (engelsk) 6 tommer
Elektriske krav Genopladeligt lithium-ion-batteri, Ovation-strømforsyning