Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Ovation™ Elektronisk enkeltkanalspipette
Volumen (metrisk):
0,2 til 10 ml
0,5 til 20μ L
100 til 5000μ L
2 til 125μ L
25 til 1250μ L
5 til 250μ L
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Lilla
Rød
Inkrementer:
0,05μ L
0,5μ L
1 μL
5 μL
10 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Envejs engangsmundstykke
- Proprietært energiudløsningssystem kasserer tips ved et tryk på en knap
- Kontureret stempel aktiverer pipetteringsaktivitet elektronisk
- Justerbar krog kan nemt placeres for en tilpasset pasform og reduceret holdeindsats
- Bionaturlig form giver brugeren maksimal stabilitet ved pipettering med minimalt kontakttryk
- Nem betjening med trykknapper
- Fuldt elektroniske operationer maksimerer effektiviteten til alle opgaver, inklusive multipel dispensering, pipettering, omvendt pipettering, blanding, seriel fortynding og automatisk sekventiel dispensering
- Står sikkert på bordplader
- Oplader/strømforsyning medfølger
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,8 % |
| Batteritype | Lithium-ion |
| Kompatible tips | VistaLab™ tip |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Grøn |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Vistalab Tip |
| Materiale | Polycarbonat ABS |
| Model- | Højrehåndet |
| Vis mere |