Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Ovation™ 8-kanals pipettere
Volumen (metrisk):
0,5 til 20μ L
2 til 125μ L
25 til 1250μ L
5 til 250μ L
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Lilla
Model-:
Højrehåndet
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ergonomisk korrekt, komfortdrevet design med elektroniske funktioner til gentagne procedurer
- Har et spidsopsamlingssystem, der giver et positivt feedback-signal for at angive, at hver spids er sikkert placeret og forseglet; ingen manuelle manipulationer er nødvendige
- Efter afslutning af pipettering kasseres alle spidser med et tryk på en knap
- Udstyret med Multiple Dispense, Pipet, Reverse Pipet, Mix og Seriel Fortynding operationer og væskehåndteringsfunktioner med tilbagekaldelse af gemte volumenindstillinger
- Fås i både venstre- og højrehåndsmodeller med passende placeret LCD-skærm
- Til præcisionsvæskedispensering fra 0,5 til 1250 μL
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,8 % ved 250μ L,± 1 % ved 125μ L,± 2,5 % (ved 25μ L) |
| Kompatible tips | Mellem spids |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Blå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Pipettespids (300 μL) |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polycarbonat ABS |
| Model- | Højrehåndet |
| Vis mere |