Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Ovation™ 8-kanals pipettere
Artikelnummer. 11932235
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 20μ L
2 til 125μ L
25 til 1250μ L
5 til 250μ L
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Lilla
Model-:
Højrehåndet
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Model- Pakningsstørrelse
11932235 0,5 til 20μ L Gul Højrehåndet Hver
11952235 2 til 125μ L Grøn Højrehåndet Hver
11972235 5 til 250μ L Blå Højrehåndet Hver
11992235 25 til 1250μ L Lilla Højrehåndet Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11932235 Leverandør VistaLab™ Technologies Leverandørnr. 11600020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12695.00 DKK
    12104.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 590.69 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Ligetil, enkel programmering kombineret med pålidelig, ensartet nøjagtighed og præcision
  • Ergonomisk korrekt, komfortdrevet design med elektroniske funktioner til gentagne procedurer
  • Har et spidsopsamlingssystem, der giver et positivt feedback-signal for at angive, at hver spids er sikkert placeret og forseglet; ingen manuelle manipulationer er nødvendige
  • Efter afslutning af pipettering kasseres alle spidser med et tryk på en knap
  • Udstyret med Multiple Dispense, Pipet, Reverse Pipet, Mix og Seriel Fortynding operationer og væskehåndteringsfunktioner med tilbagekaldelse af gemte volumenindstillinger
  • Fås i både venstre- og højrehåndsmodeller med passende placeret LCD-skærm
  • Til præcisionsvæskedispensering fra 0,5 til 1250 μL
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 % ved 20μ L,± 1,5 % ved 10μ L,± 3 % (ved 2μ L)
Kompatible tips Micro tip
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Gul
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipettespids (20 μL)
Greb Type Ergonomi
Materiale Polycarbonat ABS
Model- Højrehåndet
Antal kanaler 8
Produktlinje Teknologi Ovation
Sterilitet Ikke-steril
Type Elektronisk pipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 20μ L
Vise LCD
Finger stil Ergonomi
Inkluderer strømforsyning med adapter, hyldeophæng
Inkrementer 0,05μ L
Mængde 1 hver
garanti 2 års begrænset garanti
Længde (engelsk) 8 tommer
Bredde (engelsk) 8 tommer
Højde (engelsk) 6 tommer
Elektriske krav Genopladeligt lithium-ion-batteri, Ovation-strømforsyning