Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Ovation™ 12-kanals pipettere
Artikelnummer. 11972205
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 20μ L
2 til 125μ L
25 til 850μ L
5 til 250μ L
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Model-:
Højrehåndet
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Model- Pakningsstørrelse
11972205 25 til 850μ L Grå Højrehåndet Hver
11937564 2 til 125μ L Grøn Højrehåndet Hver
11917564 0,5 til 20μ L Gul Højrehåndet Hver
11952205 5 til 250μ L Blå Højrehåndet Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11972205 Leverandør VistaLab™ Technologies Leverandørnr. 10600850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13965.00 DKK
    13317.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 647.40 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Ligetil, enkel programmering kombineret med pålidelig, ensartet nøjagtighed og præcision
  • Ergonomisk korrekt, komfortdrevet design med elektroniske funktioner til gentagne procedurer
  • Har et spidsopsamlingssystem, der giver et positivt feedback-signal for at angive, at hver spids er sikkert placeret og forseglet; ingen manuelle manipulationer er nødvendige
  • Efter afslutning af pipettering kasseres alle spidser med et tryk på en knap
  • Udstyret med Multiple Dispense, Pipet, Reverse Pipet, Mix og Seriel Fortynding operationer og væskehåndteringsfunktioner med tilbagekaldelse af gemte volumenindstillinger
  • Fås i både venstre- og højrehåndsmodeller med passende placeret LCD-skærm
  • Til præcisionsvæskedispensering fra 0,5 til 850 μL
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 % ved 850μ L,± 1,25 % ved 425μ L,± 3,5 % (ved 85μ L)
Kompatible tips Stor spids
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grå
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipettespids (1000μ L)
Greb Type Ergonomi
Materiale Polycarbonat ABS
Model- Højrehåndet
Antal kanaler 12
Produktlinje Teknologi Ovation
Sterilitet Ikke-steril
Type Elektronisk pipette
Volumen (metrisk) 25 til 850μ L
Vise LCD
Finger stil Ergonomi
Inkluderer strømforsyning med adapter, hyldeophæng
Inkrementer 5 μL
Mængde 1 hver
garanti 2 års begrænset garanti
Længde (engelsk) 8 tommer
Bredde (engelsk) 8 tommer
Højde (engelsk) 6 tommer
Elektriske krav Genopladeligt lithium-ion-batteri, Ovation-strømforsyning