Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Ovation™ 12-kanals pipettere
Artikelnummer. 11917564
Volumen (metrisk):
0,5 til 20μ L
2 til 125μ L
25 til 850μ L
5 til 250μ L
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Model-:
Højrehåndet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11917564
Brand: VistaLab™ Technologies 10600020
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ligetil, enkel programmering kombineret med pålidelig, ensartet nøjagtighed og præcision
  • Ergonomisk korrekt, komfortdrevet design med elektroniske funktioner til gentagne procedurer
  • Har et spidsopsamlingssystem, der giver et positivt feedback-signal for at angive, at hver spids er sikkert placeret og forseglet; ingen manuelle manipulationer er nødvendige
  • Efter afslutning af pipettering kasseres alle spidser med et tryk på en knap
  • Udstyret med Multiple Dispense, Pipet, Reverse Pipet, Mix og Seriel Fortynding operationer og væskehåndteringsfunktioner med tilbagekaldelse af gemte volumenindstillinger
  • Fås i både venstre- og højrehåndsmodeller med passende placeret LCD-skærm
  • Til præcisionsvæskedispensering fra 0,5 til 850 μL
Specifications
Nøjagtighed ±1 % ved 20μ L,± 1,5 % ved 10μ L,± 3 % (ved 2μ L)
Kompatible tips Micro tip
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Gul
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipettespids (20 μL)
Greb Type Ergonomi
Materiale Polycarbonat ABS
Model- Højrehåndet
Antal kanaler 12
Produktlinje Teknologi Ovation
Sterilitet Ikke-steril
Type Elektronisk pipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 20μ L
Vise LCD
Finger stil Ergonomi
Inkluderer strømforsyning med adapter, hyldeophæng
Inkrementer 0,05μ L
Mængde 1 hver
garanti 2 års begrænset garanti
Længde (engelsk) 8 tommer
Bredde (engelsk) 8 tommer
Højde (engelsk) 6 tommer
Elektriske krav Genopladeligt lithium-ion-batteri, Ovation-strømforsyning