Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Pipettespidser: Sterile, ikke-filtrerede
Volumen (metrisk):
25μ L
250 μl
250μ L
1250 μl
1250μ L
Emballage:
VistaRak: 5 stativer
VistaTip: Individuelt indpakket
Rene krav:
DNase, RNase og Pyrogen fri
Pyrogenfri
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Beskrivelse
- Sterile spidser pakket i VistaRaks eller individuelt indpakket
- VistaRak: 5 stativer, 192 spidser/stativ
- Brug VistaLab pipettespidser til at maksimere den enestående ydeevne og fordelene ved Ovation-pipetter
- Alle VistaLab-pipetter er kalibreret med VistaLab-spidser for at give en perfekt pasform og levere pålidelig ydeevne hver gang
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1250μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Rack farve | Blå |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 3,4 tommer. |
| Tykkelse | 8,5 tommer |
| Rene krav | Pyrogenfri |
| Steriliseringsmetode | e-stråle |
| Vis mere |