Få mere at vide
Isofield™ Vista Sterile Cleanroom Coverall med hætte - Klasse A/B kompatibel
Beskrivelse
- Steril overtræksdragt med innovativ postkasse-hættedesign
- Tapet lynlåsklap, elastisk hætte, talje, håndled og ankler
- Aseptisk foldet
- Klasse 1 for renlighed, statisk dissipativ og testet mod kemoterapi
- Mikroporøs polypropylen / polyethylen
- 60 gsm, robust stof med lavt fnug
- Fremragende lav-risiko væskespray og beskyttelse af fine partikler
Overholdelse af teknisk og dokumentation
- COA, COC, COI Tilgængelig til download online
- QR-kode på kartoner giver mulighed for øjeblikkelig dokumenthentning
- Afvisning mod kemikalier og modstand mod gennemtrængning af kemikalier EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
- Slidstyrke EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
- Flex-revnemodstand EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, metode B
- Trapezformet rivemodstand EN 14325:2004
- Maskinretning og tværretning EN ISO 9073-4:1997
- Trækstyrke, tværretning EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
- Maskinretning EN ISO 13934-1:2013
- Punkteringsmodstand EN 14325:2004, EN 863:1995
- Sømstyrke EN 14325:2004 [5.5]
- Indadgående Lækage af aerosoler og fine partikler til dragter EN ISO 13982-2:2004
- IL 82/90 DA ISO 13982-1:2004
- IL 8/10 (Type 5)
- Modstandsdygtighed over for gennemtrængning af en spray af væske (Spray Test) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (type 6)
- Permeation af væsker og gasser gennem beskyttelsesbeklædning under forhold med kontinuerlig kontakt ASTM F739-20
- Sterilitetsvalidering EN ISO 11137 Del 2: 2015
- Partikel renlighed– Helmke Drum Test: Klasse 1
- Overfladeresistivitet ASTM D257
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsoveralls |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polyethylen, ikke-vævet polypropylenlaminat |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik bagpå |
| Ankel stil | Åben |
| Manchet stil | Dækket elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |