Få mere at vide
Isofield™ Vista Cleanroom Sleeve Covers - Grade A/B kompatible
Beskrivelse
- Dækslerne foldes aseptisk og giver forlænget armbeskyttelse til Grade A/B-applikationer
- Sterile renrumsdæksler
- Ekstra længde 55 cm ærmebetræk med tommelløkker for fuld armdækning
- Aseptisk foldet
- Klasse 1 for renlighed
- Statisk-dissipativ
- Testet mod kemoterapi
- Mikroporøs polypropylen/polyethylen
- 60 gsm, lavfnugende robust stof
Teknisk og dokumentationsmæssig overholdelse:
- COA, COC, COI kan downloades online
- QR-kode på kasser muliggør øjeblikkelig dokumenthentning
- Type PB[6]
- Modstand mod gennemtrængning med spray EN 13034:2015 + A1:2009 / ISO 17491-4:2008
- Indadgående lækage af aerosoler og fine partikler EN ISO 13982-2:2004 / EN ISO 13982-1:2004
- Permeation af væsker og gasser ASTM F739-20
- Partikelrenlighed - Helmke Trommetest: Klasse 1
- Overfladeresistivitet ASTM D257
- Sterilitetsvalidering EN ISO 11137 Del 2:2015
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Universel |
| Konstruktion | Aseptisk foldet |
| Produkttype | Omslag |
| Materiale | Polyethylen, ikke-vævet polypropylenlaminat |
| Farve | Hvid |
| Sterilitet | Steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Lukketype | Elastiske ender |
| Sømtype | Indbundet |
| Manchet stil | Tommelfingerløkke |
| Vis mere |