Få mere at vide
Isofield™ Vista Cleanroom Overalls med mandarinkrave - Grade A/B kompatibel
Beskrivelse
- Steril renrumsoverall med mandarinhalsbånd
- To-lags mandarinkrave giver sikker pasform ved halsområdet
- Lynlåsklappe med dobbeltsidet tape forhindrer indtrængen og udgang af partikler
- Lavlinting, antistatisk stof, velegnet til behandling med kemobehandling
- Elastiske tommelløkker
- Elastik bagud for at forhindre bælgeffekten.
- Aseptisk foldet for overholdelse GMP
- Valideret steril
- PPE Cat III, Type 5/6 certificeret
- Fremstillet i en facilitet, der opererer under ISO 9001:2015 kvalitetsstyringssystem
- Behandlet i et NEBB-certificeret ISO klasse 5 renrum
Teknisk og dokumentationsmæssig overholdelse:
- COA, COC, COI Tilgængelig til download online
- QR-kode på kasser muliggør øjeblikkelig dokumenthentning
- Sterilitetsgarantiniveau (SAL) 10-6
- Helmke Trommeklasse 1 for renlighed
- Statisk-dissipativ
- Testet mod kemoterapi til ASTM F739-20
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrums heldragt |
| Størrelse | 3X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polyethylen, ikke-vævet polypropylenlaminat |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik bagpå |
| Ankel stil | Åben |
| Manchet stil | Beklædt elastik |
| Hals stil | Halsbånd |
| Vis mere |