Få mere at vide
WTW™ VisoTurb™ 900-P IDS IR Turbiditetssensor
Beschreibung
- Digital IDS turbiditetsmåling med til mobile on-site applikationer i overfladevand, pumpetests og procesprøver
- Til brug med alle MultiLine™ IDS bærbare målere og i laboratoriet med inoLab™ Multi 9310 IDS , 9620 IDS og 9630 IDS modeller
- Nem to- eller trepunktskalibrering
- Velegnet til multi-parameter målinger
- Robust og pålidelig
- Korrosionsbestandigt titanium hus, vandtæt op til 10 bar
- Brug med IDS trådløse moduler anbefales
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Digital turbiditetssensor, klar til trådløs |
| Til brug med (udstyr) | MultiLine IDS Bærbare målere, InoLab Multi 9310 IDS , 9620 IDS og 9630 IDS |
| Inkluderer | Universalt stikhoved |
| Anbefalet tilbehør | IDS trådløse moduler |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?