Få mere at vide
Uvex™ Visir Ultravision Erstatning Letvægts
Artikelnummer. 12950315 Shop alle Uvex produkter
Artikelnummer. 12950315 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 9301317
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.90 DKK
    78.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.48 DKK
    7% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
underside polycarbonat ekstra ventilation indarbejdet i design Uvex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Anti-dug
Linsefarve Klarhed
Produkttype Ansigtsskærm
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse UV380