Få mere at vide
Univet™ Stel + linsesæt
Artikelnummer. 17991712
Skift visning
Mængde:
10 stel, 50 visirer
Artikelnummer. Mængde
17991712 10 stel, 50 visirer
1 options
Artikelnummer. 17991712 Leverandør Univet™ Leverandørnr. MDU7010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    875.43 DKK
    745.09 DKK / Pakke med 10
    Spare 130.34 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Rammer med foldbare stænger, der giver mulighed for nem opbevaring af lommer. Antidugvisiret til engangsbrug er stort og kan nemt tages af. Indeholder 10 stel plus 50 visirer.
  • Udskifteligt objektiv
  • Ultralet vægt
  • For standard lysstyrke, lav lysstyrke
  • Linsefarve: Klar
  • Sammenfoldelig; giver mulighed for nem opbevaring
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN166
Linsebelægning Anti-dug, Scratch-resistant
Linsefarve Ingen
Produkttype Øjenskjold
Model- 712 OP
Mængde 10 stel, 50 visirer
Stil Udskiftelig linse
Materiale Acetat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polyester
Rammemateriale Polycarbonat
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres