Få mere at vide
Visomitin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472586
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16472586 25 mg -
16453038 10 mg 10mg
16429606 50 mg -
16425777 5 mg -
16404346 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16472586 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100474
MedChemExpress Visomitin (SKQ1) is a mitochondrial-targeted antioxidant with the high mitochondrion membrane penetrating ability and potent antioxidant capability.
Visomitin (SKQ1) is a mitochondrial-targeted antioxidant with the high mitochondrion membrane penetrating ability and potent antioxidant capability.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Visomitin
Fysisk form Solid
CAS 934826-68-3
Farve Brownish Yellow
Mængde 25 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C36H42BrO2P
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym SKQ1
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (161.92 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (80.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (5.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL O=C(C(CCCCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=C4)C(C)=C(C)C4=O.[Br-]
Molekylvægt (g/mol) 617.6
Formel vægt 617.6
Procent renhed 95.57%
Grad Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.