Få mere at vide
PAL International™ Hvide besøgende laboratoriefrakker med trykknapper
Artikelnummer. 12974541
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
12974541 2X-stor -
12383996 Større Pakke med 100
12393996 X-Large Pakke med 100
12944541 Medium -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12974541 Leverandør PAL International™ Leverandørnr. N77115
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder hygiejnisk beskyttelse i en række industri-, fødevare- og sundhedsmiljøer. PAL International™ Hvide Visitors Lab Coats med Popper Fastening er lavet af blød, men holdbar nonwoven polypropylen.
  • Blødt men holdbart nonwoven polypropylen stof konstruktion
  • Stærk og behagelig.
  • Åbne manchetter
  • Ingen lommer
  • Individuelt pakket for hver besøgende
  • Madsikker
  • Fås kun i hvid
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke til generelle formål
Størrelse 2X-stor
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Lukketype Snaps
Manchet stil Åben
Engangs Engangsbrug
Antal lommer Ingen
Til brug med (applikation) Fødevareforarbejdning, fødevarehåndtering, madservice
Varebeskrivelse Besøgende Lab Coat