Få mere at vide
PAL International™ Hvide besøgende laboratoriefrakker med trykknapper
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Blødt men holdbart nonwoven polypropylen stof konstruktion
- Stærk og behagelig.
- Åbne manchetter
- Ingen lommer
- Individuelt pakket for hver besøgende
- Madsikker
- Fås kun i hvid
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriefrakke til generelle formål |
| Størrelse | X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Snaps |
| Manchet stil | Åben |
| Engangs | Engangsbrug |
| Antal lommer | Ingen |
| Til brug med (applikation) | Fødevareforarbejdning, fødevarehåndtering, madservice |