Få mere at vide
VisionMate™ HSX højhastigheds stregkodelæser
Beskrivelse
Thermo Scientific™ VisionMate™ HSX High Speed Barcode Reader dekrypterer 2D-rørstregkoder på så lidt som et sekund. Den er kompatibel med Matrix™ , Nunc™, og andre mærker af rør i 24, 48, 96, 138 (høj densitet) og 384 format racks. Den redesignede VisionMate™ Suite-software tilbyder en række eksportmuligheder for problemfri overførsel af stregkodedata til din LIMS ELN eller database. Forindlæste rackkonfigurationer muliggør hurtig læsning af 2D-stregkodede rør uden yderligere opsætningstrin. VisionMate™ HSX kan afkode både 2D- og lineære rack-stregkoder, hvilket giver alsidige sporingsmuligheder. Tilpasselig LED-visuel feedback giver straks brugerne besked om vellykkede læsninger og eventuelle læsefejl. Med en IP66-klassificering VisionMate™ er HSX beskyttet mod forskellige ugunstige miljøforhold i dit laboratorium og gør den egnet til brug i renrum. Basisenheden drives fuldt ud af en enkelt USB forbindelse til din computer. VisionMate™ HSX kan bruges på bordpladen eller integreres i dit automatiserede system.
- Læser 2D-stregkodede Matrix™, Nunc™, og andre mærker af rør i 24, 48, 96, 138 (høj densitet) og 384-format racks på så lidt som ét sekund.
- Grafisk brugergrænseflade giver flere muligheder for datavisning og eksport til din LIMS ELN eller database.
- Forindlæste rackkonfigurationer til Matrix™ og Nunc™ racks.
- Kan læse både 2D og lineære stregkoder for yderligere sporingsmuligheder.
- Den medfølgende magnetiske lineære stregkodelæser kan placeres forskellige steder på basisenhedens metalhus for at læse lineære stregkoder.
- Kryobeskyttelse giver modstand mod akkumulering af frost på læsefladen.
- Tilpasset LED-feedback giver brugeren øjeblikkelig besked om vellykkede læsninger og læsefejl i forhold til antallet af rør, stativorientering og stregkoder.
- Base-læseren drives fuldt ud af en enkelt USB forbindelse til din computer.
- IP66-klassificeringen udgør en kritisk miljøbarriere, der muliggør brug i renrum og beskytter læseren mod ugunstige miljøforhold.
- Kan bruges som en bordpladeenhed eller integreres i dit automatiserede system.
- Som et perfekt supplement til 2D-stregkodede Thermo Scientific™ Matrix™ Nunc™ rør-tilbuddene VisionMate™ giver HSX værdifuld procesfleksibilitet og kompatibilitet i lagringsworkflows i lægemiddeludvikling, biologiske eller genomiske lagringsmiljøer.
- VisionMate™ HSX er en værdifuld tilføjelse til opbevaringsprocesser, som inkluderer andre Thermo Scientific™ produkter:
- Thermo Scientific™ Capit-All™ Fleksibel automatiseret aftager
- Thermo Scientific™ 8-kanals håndholdt skruedækselfjerner
Tekniske data
Tekniske data
| Batteridriftstid | Intet batteri, USB-drevet |
| Afkodningskapacitet | Enkeltrør, enkelt rørstativ (24, 48, 96, 138 og 384 format racks) |
| Dataoverførselsmetode | CSV, XLS, XML, Image, ODBC, TCP/IP |
| Inkluderer | Magnetisk lineær stregkodelæser |
| Dimensioner (L x B x H) | 7,9 x 5,9 x 6,3 tommer. (200 x 150 x 160 mm) |
| garanti | 12 måneder |
| Hastighed | Helt ned til 1 sekund pr. stativ |
| Mængde | Kasse med 1 |
| Type | Højhastigheds stregkodelæser |
| Tilslutningstype | USB 2.0 |
| Vis mere |