Få mere at vide
Thermo Scientific™ VisionMate™ ST Single-Tube 2D stregkodelæser
Artikelnummer. 11587369
Skift visning
Tilslutningstype:
USB
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tilslutningstype Pakningsstørrelse
11587369 USB Hver
1 options
Artikelnummer. 11587369 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22155.00 DKK
    18063.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 4091.50 DKK
    18% Slukket
På lager
Scan enkelte 2D-stregkoder med det samme ind i din sporingssoftware eller anden applikation med denne stregkodelæser, som forbinder via USB havn.
Scan 2D-stregkodede rør til stort set enhver applikation med den kompakte Thermo Scientific™ VisionMate™ ST Single-Tube 2D stregkodelæser. Sæt enheden i en tilgængelig USB port og lad drevet installeres automatisk. Hold nogen Thermo Scientific™ 2D-stregkodet opbevaringsrør over scanningsvinduet og afkode stregkoden med det samme.
  • Øjeblikkelig læsetid
  • Enkel at installere og bruge
  • Til individuel prøveudtagning
  • Eksporter via kommasepareret variabel fil, Microsoft™ Excel™ , XML, COM-port, ODBC eller TCP stikkontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt VisionMate ST 2-D stregkodelæser
Dataoverførselsmetode kommasepareret variabel fil, Microsoft™ Excel™
Mængde 1/Pk., 1/Cs.
Type Stregkodelæser
Tilslutningstype USB