Få mere at vide
VisionMate™ Højhastigheds 2D stregkodelæser tilbehør
Artikelnummer. 11507369
Skift visning
Tilslutningstype:
USB 2.0
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tilslutningstype Pakningsstørrelse
11507369 USB 2.0 Hver
1 options
BEMÆRK: Kan kun bruges, når VisionMate High Speed Reader er aktiv, og softwaren er aktiveret.
Artikelnummer. 11507369 Leverandør Thermo Scientific Matrix Leverandørnr. AB1860
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4615.00 DKK
    4245.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 369.78 DKK
    8% Slukket
På lager
BEMÆRK: Kan kun bruges, når VisionMate High Speed Reader er aktiv, og softwaren er aktiveret.
Spor opbevaringsrørstativer samtidig med deres 2D-rørstregkoder ved hjælp af Thermo ScientificTM VisionMateTM Lineær stregkodelæser. Læser individuelle 1D-stregkoder.
De Thermo Scientific™ VisionMate™ Lineær stregkodelæser kan fastgøres magnetisk til enhver side af VisionMate Højhastighedsstregkodelæser til at læse lineære stregkoder, der bruges til at identificere individuelle stativer. Den lineære stregkodelæser læser øjeblikkeligt 1D-stregkoden og sender stativ-ID-data med 2D-rørdata til databasen eller LIMS system. Resultatet er forbedret prøvesporing i dine storage-arbejdsgange.
  • Tilsluttes enkelt til din pc via 2.0 USB havn
  • Arbejder med VisionMate Højhastighedslæser AB-1850 og 312800
  • Scanner øjeblikkeligt rack lineær stregkode
  • Tilslut rack-ID til 2D-stregkodede rør for bedre sporbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt VisionMate Lineær stregkodelæser tilbehør
Dataoverførselsmetode Keyboard kile
Højde (metrisk) 13.3 cm
Højde (engelsk) 5,25 tommer.
Bredde (metrisk) 5.7 cm
Bredde (engelsk) 2,25 tommer.
Dybde (metrisk) 10.16 cm
Dybde (engelsk) 4''
Vægt (metrisk) 500 g
Vægt (engelsk) 1 lb.
Til brug med (udstyr) AB-1850 og 312800 VisionMate Højhastigheds stregkodelæser
Nødvendigt tilbehør VisionMate Højhastigheds stregkodelæser og software
Hastighed <1 sekund
Mængde 1/Pk., 1/Cs.
Type Stregkodelæser
Tilslutningstype USB 2.0
Vis mere Vis mindre
Garanti: Med forbehold for Thermo Fisher Scientific™ 12 måneders begrænset garanti. Se thermoscientific.com eller din salgsrepræsentant for detaljer.