Få mere at vide
Thermo Scientific™ VISIONlite™ Spektrofotometer software
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ VISIONlite™ 5 Software forbedrer mulighederne for vores stand-alone synlige og UV-synlige spektrofotometre. Softwaren giver dig mulighed for at bruge dit spektrofotometer til dets fulde potentiale, og viser og rapporterer eksperimentelle og analytiske resultater med lethed.
Thermo Scientific™ VISIONlite™ ColorCalc-softwaren er en kraftfuld stand-alone softwarepakke, der tilføjer muligheden for at udføre adskillige farveberegninger til en række forskellige applikationer. Softwaren registrerer det nødvendige transmissions- eller reflektansspektrum og udfører automatisk beregninger ved hjælp af de registrerede data.
Thermo Scientific™ VISIONlite™ EnzLab-software tilbyder foruddefinerede metoder og operationsprocedurer for alle standard enzymatiske testsæt, herunder citronsyre, mælkesyre, D-Glucose, D-Fructose, Ethanol, Lactose og mange flere. EnzLab automatiserer og letter enzymatiske bestemmelser, sikrer korrekte beregninger og leverer passende analytiske rapporter.
Thermo Scientific™ VISIONlite™ Vinanalysesoftware giver brugerne mulighed for at udføre en omfattende liste over foruddefinerede fotometriske, kolorimetriske og enzymatiske analytiske procedurer, der er almindelige i vin- og juiceanalyse. Denne pc-software har en enkel brugergrænseflade, pålidelig dataregistrering og fejlfri evaluering af resultater i omfattende rapporter.
VISIONlite 5 Software øger dit instruments kapacitet:
- Tilføj metode og datalagring til SPECTRONIC 200 spektrofotometer og GENESYS 20 Synligt spektrofotometer.
- Rapporter resultater til 0,5 nm bølgelængdeopløsning og 0,001A for SPECTRONIC 200 spektrofotometer.
- Udfør automatiserede kinetikmålinger på SPECTRONIC 200 spektrofotometer og GENESYS 20 Synligt spektrofotometer.
- Scan videre GENESYS 20 Synligt spektrofotometer.
- Fremstil formaterede rapporter i hårdt kopi eller pdf-format.
VISIONlite ColorCalc Software forvandler din GENESYS 10S UV-Vis spektrofotometer eller Thermo ™ Scientific™ Evolution 300 UV-Vis spektrofotometer til en kraftfuld farveanalysator:
- Basispakken tilbyder alle de mest almindelige farverum, lyskilder og iagttagervinkler.
- Avanceret pakke tilbyder specialiserede beregninger for gulhed, lægemidler og kvalitetskontrol i vinproduktion.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Softwarelicens til 6 brugere |
| Til brug med (udstyr) | VISIONlite 5 Software |
| Inkluderer | Indeholder to kopier af installationsdisken og en licens, der giver godkendelse til seks installerede forekomster af softwaren |