Få mere at vide
Thermo Scientific™ VISIONlite™ Spektrofotometer software
Artikelnummer. 12663775 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Softwarelicens til 6 brugere
VISIONlite 5 Software
VISIONlite 5 Software + kabel
VISIONlite ColorCalc software
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
12663775 VISIONlite 5 Software Hver
15638135 Softwarelicens til 6 brugere Hver
15835427 VISIONlite 5 Software + kabel Hver
15642104 VISIONlite ColorCalc software Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12663775 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 834091300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ VISIONlite™ 5 Software forbedrer mulighederne for vores stand-alone synlige og UV-synlige spektrofotometre. Softwaren giver dig mulighed for at bruge dit spektrofotometer til dets fulde potentiale, og viser og rapporterer eksperimentelle og analytiske resultater med lethed.
Thermo Scientific™ VISIONlite™ 5 Software forbedrer mulighederne for vores stand-alone synlige og UV-synlige spektrofotometre. Softwaren giver dig mulighed for at bruge dit spektrofotometer til dets fulde potentiale, og viser og rapporterer eksperimentelle og analytiske resultater med lethed.
Thermo Scientific™ VISIONlite™ ColorCalc-softwaren er en kraftfuld stand-alone softwarepakke, der tilføjer muligheden for at udføre adskillige farveberegninger til en række forskellige applikationer. Softwaren registrerer det nødvendige transmissions- eller reflektansspektrum og udfører automatisk beregninger ved hjælp af de registrerede data.
Thermo Scientific™ VISIONlite™ EnzLab-software tilbyder foruddefinerede metoder og operationsprocedurer for alle standard enzymatiske testsæt, herunder citronsyre, mælkesyre, D-Glucose, D-Fructose, Ethanol, Lactose og mange flere. EnzLab automatiserer og letter enzymatiske bestemmelser, sikrer korrekte beregninger og leverer passende analytiske rapporter.
Thermo Scientific™ VISIONlite™ Vinanalysesoftware giver brugerne mulighed for at udføre en omfattende liste over foruddefinerede fotometriske, kolorimetriske og enzymatiske analytiske procedurer, der er almindelige i vin- og juiceanalyse. Denne pc-software har en enkel brugergrænseflade, pålidelig dataregistrering og fejlfri evaluering af resultater i omfattende rapporter.
VISIONlite Softwareforbedringer omfatter:
Scan:
  • Peak pick for at identificere og mærke bølgelængde toppe eller dale
  • Overlejringsspektre til visuel sammenligning
  • Importer, gem eller eksporter data i indbygget eller CSV-format for nem arkivering og rapportering
  • Automatisk skalering af data plus enkle zoomkontroller til detaljeret undersøgelse af spektre
Sats: For SPECTRONIC 200 og GENESYS 30, mål multi-celle kinetik i parallel eller seriel tilstand
  • Automatisk enzymaktivitetsberegning
  • Automatisk datalagring plus import eller eksport af dine data i CSV-format
  • Mål op til 100 prøver i et enkelt datasæt
Rettet:
  • Mål ved en eller flere bølgelængder
  • Anvend faktorer og ligninger på dine data for at generere resultater direkte
  • Additions-, subtraktions-, ratio- og basislinjekorrektionsmuligheder
  • Vis resultater med enheder fra en menu eller definer din egen brugerdefinerede enhed
  • Kør standard bio-tests ved hjælp af de forprogrammerede protein- og DNA-metoder
  • Gem eller udskriv resultater som en rapport, eller eksporter data i CSV-format til brug i en skabelon
Antal : Flere standarder og ikke-lineære kurvetilpasningsmuligheder giver større sikkerhed og nøjagtighed, end der kan opnås under lokal kontrol på Thermo Scientific SPECTRONIC 200 og GENESYS 30 spektrofotometre
  • Vælg mellem 11 forudprogrammerede rapporteringsenheder eller definer din egen
  • Anvend fortyndingsfaktorer i software for at give dig mulighed for at holde data for alle dine prøver inden for rækkevidde uden at lave offline-beregninger
  • Automatisk datalagring for ro i sindet
  • Gem eller udskriv dine resultater som en rapport, eller eksporter data i CSV-format til brug i din egen skabelon
Ydeevnebekræftelse:
  • Vælg fra rækken af tilgængelige Performance Verification-tests, der er tilpasset dit instruments ’specifikationer
  • VISIONlite 5 vil bede dig om at præsentere det korrekte referencemateriale i rækkefølge og derefter udskrive en komplet rapport til din overholdelsesfil
Tilbehørskontrol:
Uanset om dit eksperiment kræver automatisering for at forbedre prøvegennemløbet eller termostatering for at bevare dyrebare biologiske prøver, VISIONlite 5 giver fuld kontrol over det nødvendige tilbehør.
VISIONlite ColocCalc-software:
  • Fuldspektret farveskalaer og datarapportering: Optag de nødvendige spektre i transmittans eller reflektans og beregner farveværdier
  • Anvendelsesspecifik farveserie: Pt-Co/APHA, hvidhed, EP-farve, vin mv.
  • Prøvetykkelsestransformation giver mulighed for korrektion for faktisk prøvetykkelse og frontoverfladereflektionseffekter baseret på en enkelt værdi, materialets brydningsindeks eller et fuldt overfladereflektansspektrum
Matematiske beregninger og tilpasning
VISIONlite ColorCalc Software har mulighed for at udføre konfigurerbare eller brugerdefinerede beregninger og til at gemme og præsentere dine brugerdefinerede metoder i beregningsmenuen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type VISIONlite 5 Software
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific SPECTRONIC 200, GENESYS 30 og Evolution 201, 220, 260 Bio Spektrofotometre
Inkluderer DVD med softwareinstallationsprogram og brugervejledning (på engelsk og tysk). Visningssprog: Engelsk, tysk, spansk, portugisisk, fransk, italiensk, russisk og koreansk.
Nødvendigt tilbehør 085-820200 - Standard USB kabel til Thermo Scientific SPECTRONIC 200 og GENESYS 30 spektrofotometre