Få mere at vide
Vision 125 model dispenserpistol
Artikelnummer. 13165940
Skift visning
Dybde (metrisk):
152 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dybde (metrisk) Pakningsstørrelse
13165940 152 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 13165940 Leverandør Elga Veolia Leverandørnr. PRDIDC0801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Vision-serien af vægmonterede engangsdeionisatorer producerer deioniseret vand ved at dreje på en hane. Brugen af farveskiftharpiks, som angiver, hvornår den er opbrugt, betyder, at der ikke er behov for elektrisk forsyning for at betjene disse deionisatorer. Deioniseret vand produceres med op til 60L/time. For at hjælpe med at dispensere det rensede vand fås disse engangsdeionisatorer også komplet med en fleksibel dispenserpistol.
Tekniske data
Dybde (metrisk) 152 mm
Højde (metrisk) 385 mm
Type Dispenserpistol
Bredde (metrisk) 92 mm
Flowhastighed 60 L/hr.