Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ VisiLED Polarisator Sæt Kun til Ring Light S40-75
Artikelnummer. 16677105 Shop alle Schott produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
VisiLED Ringlight S40-75
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
16677105 VisiLED Ringlight S40-75
1 options
Artikelnummer. 16677105 Leverandør SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverandørnr. 400575
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-02-2027
VisiLED-polarisatorsættet, med banebrydende polarisationsfiltre, er specielt designet til S40-75.
  • Polariseringssystem til VisiLED Brightfield Ring Light S40-75
  • Drejbar polarisator med tilpasset gevind og glidende filter som analysator
  • Polariseret lys af et polariserende og analyserende filter inden for strålegangen kan bruges meget effektivt i stereomikroskopi til at kontrastere den indre struktur af materiale eller til at identificere metalpartikler i andre
  • Ikke til brug med andre ringlygter
  • Må kun bruges med VisiLED Ring Light S40-75
Tekniske data
Type Polarisationsfilter
Oversigt Polarizer M90 x 1 Analyzer til 66 mm objektiv
Til brug med (applikation) En bred vifte af opgaver fra biovidenskab til industrielle applikationer
Til brug med (udstyr) VisiLED Ringlight S40-75
Inkluderer Polarisatorfilter og analysator
Størrelse M90 x 1