Beskrivelse
- Forhindrer LED-reflekser.
- Med perfekt uklarhed på mere end 99 % og høj transmission.
- Inkluderer tilpasningsgevind M90 x 1.
- Brug kun med VisiLED Ring Light S40-75.
- Controller skal bestilles separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Diffusor |
| Til brug med (applikation) | En bred vifte af opgaver fra biovidenskab til industrielle applikationer |
| Til brug med (udstyr) | VisiLED Ringlight S40-75 |
| Størrelse | M90 x 1 |