Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ VisiLED controller
Artikelnummer. 16637105 Shop alle Schott produkter
Type:
VisiLED Standard Controller MC1100
Artikelnummer. 16637105
Brand: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VisiLED-controllerne er kernen i VisiLED-systemet til at styre VisiLED-lyshovederne.
  • Den kompakte MC1100 tillader indstilling af forskellige belysningsparametre, herunder lysintensitet, segmenttilstande og ændring af belysningsretning, mens MC1500 tilbyder dette til to lyshoveder.
  • Ekstra fin jævn dæmpning.
  • MC1500 tilbyder en ekstern trigger til at starte strobe-funktionsfrekvenser mellem 15-5 KHz.
  • MC1500 tilbyder valgfri pc-styring via RS232 og fodkontakt.
  • Avancerede indstillingsmuligheder for optimal kontrast.
  • Ergonomi og betjening af bind for øjnene.
  • MC1500 tilbyder kontrol over to kanaler.
  • Gem op til fire komplekse belysningsscenarier med MC1500.
Tekniske data
Type VisiLED Standard Controller MC1100
Certificeringer/compliance CE, UKCA, EMC-klasse B
Dimensioner (L x B x H) 90 x 152 x 25 mm
Til brug med (applikation) Stereomikroskopi belysning
Til brug med (udstyr) VisiLED Ringlights eller Transmitted Light Stage
Inkluderer DC In, 1 Lighthead Connector, ESD stik
Belysningstype LED