Få mere at vide
Jenway™ Visible-spektrofotometer
Artikelnummer. 11490529
Skift visning
Type:
Spektrofotometre
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11490529 Spektrofotometre Hver
1 options
Artikelnummer. 11490529 Leverandør Jenway™ Leverandørnr. 8305405
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Giver et bølgelængdeområde på 320 til 1000 nm og inkluderer absorbans, %T og koncentrationstilstande. Jenway™ Visibile-spektrofotometer er en billig enhed af høj kvalitet, der leveres med netledning, pakke med 100 engangskuvetter, 10 x 10 mm celleholder, interfacekabel og pc-applikationssoftware på cd-rom.
Højkvalitets, lave omkostninger enheder til spektrofotometriske applikationer i skoler og gymnasier, såvel som i QC og testprocedurer for en bred vifte af tjenester og industrier.
  • Bølgelængdeområde på 320 til 1000 nm
  • Absorbans, %T og koncentrationstilstande
  • Multi-parameter display med bølgelængde og fotometriske udlæsninger
  • Bredt udvalg af prøveudtagningstilbehør
  • 3 års garanti
Tekniske data
Absorbans nøjagtighed ±1 %T,±0,01 Abs ved 1.000 Absorbans
Absorbansområde -0,300 til 1,999 A
Nøjagtighed ±1 %
Certificeringer/compliance EN 61326, EN 61010
Koncentration –300 til 1999 ppm
Dybde (metrisk) 272 mm
Vise Multi-parameter
Lyskilde Wolfram halogen
Spektral båndbredde 8 nm
Type Spektrofotometre
Spænding 230 V
Bølgelængdeområde 320 til 1000 nm
Elektriske krav 230 V/50 Hz, <50 W
Til brug med (applikation) Skoler og gymnasier samt i QC og testprocedurer for en bred vifte af tjenester og industrier
Højde (metrisk) 160 mm
Støj <1%
Fotometrisk udlæsning Ja
Strømforbrug <50 W
Opløsning 1 nm
Stray Light <0.5%
garanti 3 år
Watt <50 W
Bølgelængde nøjagtighed ±2 nm
Vægt (metrisk) 6 kg
Bredde (metrisk) 365 mm
Frekvens 50 Hz