Få mere at vide
Sampling Systems™ Viskøs prøveudtager
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
160 ml
300 ml
450 ml
650 ml
Længde (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Materiale:
PTFE
Polypropylen
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Velegnet til materialer med medium viskositet.
- Fremstillet af PP, 316L rustfrit stål eller PTFE
- Fungerer som en stor sprøjte
- Operatøren trækker håndtaget op for at suge produktet ind i prøveudtageren
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Viskøs væskeprøveudtager |
| Materiale | PTFE |
| Kapacitet (metrisk) | 160 ml |
| Til brug med (applikation) | Materialer med middel viskositet |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 25 mm |
| Længde (metrisk) | 600 mm |