Få mere at vide
Sampling Systems™ Viskøs prøveudtager
Artikelnummer. 15859381 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
160 ml
300 ml
450 ml
650 ml
Længde (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Materiale:
PTFE
Polypropylen
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) Materiale unitSize
15859381 450 ml 1500 mm Rustfrit stål Hver
12744608 300 ml 1000 mm Polypropylen Hver
15182669 300 ml 1000 mm PTFE Hver
15829381 650 ml 2000 mm Polypropylen Hver
15839381 160 ml 600 mm Polypropylen Hver
15849381 160 ml 1000 mm Rustfrit stål Hver
15869381 160 ml 600 mm Rustfrit stål Hver
15879381 650 ml 2000 mm PTFE Hver
15889381 160 ml 600 mm PTFE Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15859381 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 7000S1500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fungerer som en stor sprøjte ved at lade operatøren trække håndtaget op for at suge produktet ind i prøveudtageren. Sampling Systems™ Viscous Sampler er ideel til prøveudtagning af cremer, shampoo, sæber, honning og andre medium viskøse materialer.
  • Velegnet til materialer med medium viskositet.
  • Fremstillet af PP, 316L rustfrit stål eller PTFE
  • Fungerer som en stor sprøjte
  • Operatøren trækker håndtaget op for at suge produktet ind i prøveudtageren
Tekniske data
Produkttype Viskøs væskeprøveudtager
Materiale Rustfrit stål
Kapacitet (metrisk) 450 ml
Til brug med (applikation) Materialer med middel viskositet
Diameter (metrisk) Udvendig 25 mm
Længde (metrisk) 1500 mm