Få mere at vide
Sampling Systems™ Viskøs prøveudtager
Artikelnummer. 15829381 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
160 ml
300 ml
450 ml
650 ml
Længde (metrisk):
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Materiale:
PTFE
Polypropylen
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15829381
Brand: Sampling Systems™ 7000P2000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fungerer som en stor sprøjte ved at lade operatøren trække håndtaget op for at suge produktet ind i prøveudtageren. Sampling Systems™ Viscous Sampler er ideel til prøveudtagning af cremer, shampoo, sæber, honning og andre medium viskøse materialer.
  • Velegnet til materialer med medium viskositet.
  • Fremstillet af PP, 316L rustfrit stål eller PTFE
  • Fungerer som en stor sprøjte
  • Operatøren trækker håndtaget op for at suge produktet ind i prøveudtageren
Tekniske data
Produkttype Viskøs væskeprøveudtager
Materiale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 650 ml
Til brug med (applikation) Materialer med middel viskositet
Diameter (metrisk) Udvendig 25 mm
Længde (metrisk) 2000 mm