Få mere at vide
KARTELL Viskøs væskepumpe
Artikelnummer. 10090971
Skift visning
Flowhastighed:
6 gal./min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed unitSize
10090971 6 gal./min. Hver
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 10090971 Leverandør KARTELL Leverandørnr. 02004004
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Den viskøse væskepumpe er en alsidig pumpe, der har en kapacitet på op til 6 gallons i minuttet.
  • Dispenserpumpe lavet af PP betjent af et unikt håndtagsslag.
  • Levering på ca. 10 ounce (ca. 300 ml) pr. slag, med kapacitet på 6 gallons pr. minut (ca. 22 til 23 liter/min).
  • Kan håndtere de mest tyktflydende materialer (svarende til SAE 90 olie).
  • Stiftorientering på 360° giver alsidighed i dispensering.
  • Komplet med skaft.
Tekniske data
Flowhastighed 6 gal./min.
Type Væskepumpe