Få mere at vide
Eppendorf™ ViscoTip™ - Sprøjtespids
Beskrivelse
- Specialiseret til væsker med en dynamisk viskositet fra 200 mPa*s til 14.000 mPa*s
- Til dispensering af mængder fra 100μ L til 10 ml i intervaller på 10μ L
- Gør livet lettere for dit instrument: Det nye design af spidsen betyder, at der bruges væsentligt lavere betjeningskræfter, hvilket fremskynder arbejdet og reducerer energiforbruget
- Spild ikke tid på at beregne: Automatisk tipgenkendelse og volumenberegning i Repeater™ M4/E3/E3x
- Fri for udvasknings- og slipmidler: De ViscoTip er fri for forsøgsforstyrrende udvaskelige stoffer (f.eks. slipmidler, biocider, blødgørere)
- Spar tid på at finde det rigtige tip: Den farvekodede dobbeltring og den kontinuerlige volumenskala adskiller ViscoTip fra Combitips™ fremskreden
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 10 ml |
| Volumen (metrisk) dispensering | 10 mL |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Rene krav | Eppendorf Kvalitet (ikke-steril) |
| Til brug med (applikation) | Meget viskøse væsker |
| Emballage | 100 Pk. (4 poser x 25 stk.) |
| Mængde | 100 Pk. (4 poser af 25) |
| Produkttype | Sprøjtespids |
| Farvekode | Orange |
| Til brug med (udstyr) | MultiPipette |
| Vis mere |