Beskrivelse
- Præcist, fleksibelt kapillærviskometrisystem
- Muliggør suge- og trykmålinger helt uafhængigt af en PC
- Maksimal uafhængighed og fleksibilitet
- Muliggør opsætning af en målestation, der opfylder dine krav, selv under vanskelige forhold, f.eks. til overvågning af produktion eller kvalitetskontrol i polymer- og mineralolieindustrien
- Alle typer viskositetsberegninger er allerede integreret i enheden
- PS2-tastatur til at indtaste yderligere data
- En seriel printer kan bruges til nemt at dokumentere dine resultater
- Valgfrit optisk eller TC-version af ViscoPump-modulet kan bruges til at tilpasse enheden når som helst
- Brug dit eksisterende tilbehør som termostater, stativer eller flow-through kølere med 470'eren AVS
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Viskosimeter |
| Oversigt | Automatisk viskosimeter |