Få mere at vide
Viscosity standard, Specpure™, nominally 930cSt @ 40 and 82cSt @ 100
Artikelnummer. 15437425
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437425 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 15437425 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047158.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 8042-47-5 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.363 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Viscosity standard
Navn note Nominally 930cSt at 40 and 82cSt at 100
CAS 8042-47-5
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C16H10N2Na2O7S2
MDL nummer MFCD00084411
InChI nøgle AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
SMIL C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
Molekylvægt (g/mol) 452.363
PubChem CID 9566064
Mængde 500 mL
Grad Specpure