Få mere at vide
Viskositetsstandard, Specpure™ , nominelt 500cSt @ 40 og 52cSt @ 100, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407425
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15407425 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 15407425 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047155.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 8042-47-5 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.363 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Viscosity standard
Navn note Nominalt 500cSt ved 40 og 52cSt ved 100
CAS 8042-47-5
Fysisk form Væske
Molekylær formel C16H10N2Na2O7S2
MDL nummer MFCD00084411
InChI nøgle AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
SMIL C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-1,3-disulfonat
Molekylvægt (g/mol) 452.363
PubChem CID 9566064
Mængde 500 mL
Grad Specpure