Få mere at vide
Viskositetsstandard, Specpure™ , nominelt 30cSt ved 40° og 5,3cSt ved 100° , Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Viscosity standard |
| Navn note | Nominalt 30 cSt ved 40 °C og 5,3 cSt ved 100 °C |
| CAS | 8042-47-5 |
| Lugt | Lugtfri |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Fysisk form | Væske |
| Molekylær formel | C16H10N2Na2O7S2 |
| MDL nummer | MFCD00084411 |
| Farve | Farveløs |
| InChI nøgle | AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Viscosity standard, Specpure
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Contain: White mineral oil, petroleum