Få mere at vide
Viskositetsstandard, Specpure™ , nominelt 100cSt ved 40° og 16,8cSt ved 100° , Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Viscosity standard |
| Navn note | Formelt 100 cSt ved 40 °C og 16,8 cSt ved 100 °C |
| CAS | 8042-47-5 |
| Fysisk form | Væske |
| Molekylær formel | C16H10N2Na2O7S2 |
| MDL nummer | MFCD00084411 |
| InChI nøgle | AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| IUPAC navn | dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-1,3-disulfonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 452.363 |
| Vis mere |