Få mere at vide
Viskositetsstandard: 500 cSt ved 40 °C og 52 cSt ved 100 °C, VHG™
Artikelnummer. 17941516
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
17941516 500 ml
1 options
Artikelnummer. 17941516 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGVISC500500
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Viskositetsstandard: 500 cSt ved 40 °C og 52 cSt ved 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Viscosity
Metoder Viscometer
Analyt- eller komponentnavne Viscosity
Forsendelsestilstand Room Temperature
Koncentration 500 cSt
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Hydrocarbons
Mængde 500 ml