Få mere at vide
Viskositetsstandard: 500 cSt ved 40 °C og 52 cSt ved 100 °C, VHG™
Beskrivelse
Viskositetsstandard: 500 cSt ved 40 °C og 52 cSt ved 100 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Viscosity |
| Metoder | Viscometer |
| Analyt- eller komponentnavne | Viscosity |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Koncentration | 500 cSt |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Hydrocarbons |
| Mængde | 500 ml |