Få mere at vide
Viskositetsreference Standard Lavtemperatur Type N27B UKAS ISO 17025 / ISO 17034 certificeret, 500 ml, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16080270
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
16080270 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 16080270 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. N27B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certificerede lavtemperaturviskositetsstandarder er til kalibrering og verifikation af glaskapillærviskosimeter og andet viskositetsmåleudstyr, hvor driftstemperaturen styres præcist.
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
  • Standard pakkestørrelse 500mL, tilgængelig også i 5L. Kontakt venligst sales@paragon-sci.com for andre mængder
  • Fuldt sporbar til nationale standarder
  • Sikrer fuld overholdelse af ASTM & IP-testmetodeprotokol
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
  • 2 års holdbarhed
  • Fremstillet i Storbritannien
  • Tekniske data
    Mængde 500 ml
    Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.