Få mere at vide
Viskositetsreferencestandard - cirka 100 cSt ved 40 °C og cirka 16,8 cSt ved 100 °C, VHG™
Beskrivelse
Viskositetsreferencestandard - cirka 100 cSt ved 40 °C og cirka 16,8 cSt ved 100 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Viscosity |
| Metoder | Viskosimeter |
| Analyt- eller komponentnavne | Viscosity |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Koncentration | 100 cSt |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Kulbrinter |
| Mængde | 100 ml |