missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Paragon Scientific™ Viskositet Bath Media; Hvid olie til brug 40 °C til 80 °C

Artikelnummer. 16090162
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
5 l
20 l
Pakningsstørrelse:
20 L
5 L
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16090162

Brand: Paragon Scientific™ BM120L

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Formuleret ved hjælp af råmaterialer af høj kvalitet for at lette optimal synlighed, maksimal varmestabilitet og effektivitet af termostatiske bade. Lav viskositet hjælper med at sprede luftbobler, hvilket kan føre til detekteringsproblemer i automatiske systemer og sikrer badets stabilitet og ensartethed er optimeret.

  • Paragon Scientific Bademedier
  • Viskositet Bath Media; Hvid olie til brug 40 °C til 80 °C
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
  • Fremstillet i Det Forenede Kongerige

Tekniske data

Kapacitet (metrisk) 20 l
Temperaturområde 40 °C til 80 °C
compliance-icons
Product Identifier
  • Viscosity Bath Media, White Oil for use 40°C to 80°C
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Hazard Statement
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Precautionary Statement
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: White mineral oil, petroleum
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.