Få mere at vide
Paragon Scientific™ Viskositet Bath Media; Hvid olie til brug 40 °C til 80 °C
Artikelnummer. 16000172
Kapacitet (metrisk):
5 l
20 l
Pakningsstørrelse:
20 L
5 L
Artikelnummer. 16000172
Brand: Paragon Scientific™ BM15L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Formuleret ved hjælp af råmaterialer af høj kvalitet for at lette optimal synlighed, maksimal varmestabilitet og effektivitet af termostatiske bade. Lav viskositet hjælper med at sprede luftbobler, hvilket kan føre til detekteringsproblemer i automatiske systemer og sikrer badets stabilitet og ensartethed er optimeret.
  • Paragon Scientific Bademedier
  • Viskositet Bath Media; Hvid olie til brug 40 °C til 80 °C
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
  • Fremstillet i Det Forenede Kongerige
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 l
Temperaturområde 40 °C til 80 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Viscosity Bath Media
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: white mineral oil, petroleum distillates