Få mere at vide
Paragon Scientific™ Viskositet Bath Media; Silikonevæske 20 cSt ved 25 °C til brug 90 til 135 °C
Beskrivelse
- Paragon Scientific Bademedier
- Silikonevæske 20 cSt ved 25 °C til brug 90 til 135 °C
- Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
- Fremstillet i Det Forenede Kongerige
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Temperaturområde | 90 °C til 135 °C |