Få mere at vide
Paragon Scientific™ Viskositet Bath Media; Silikonevæske 10 cSt ved 25 °C til brug 50 til 100 °C
Artikelnummer. p-7161807
Kapacitet (metrisk):
5 L
20 L
Pakningsstørrelse:
20 L
5 L
Artikelnummer. 15909939
Brand: Paragon Scientific™ BM720L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Formuleret ved hjælp af råmaterialer af høj kvalitet for at lette optimal synlighed, maksimal varmestabilitet og effektivitet af termostatiske bade. Lav viskositet hjælper med at sprede luftbobler, hvilket kan føre til detekteringsproblemer i automatiske systemer og sikrer badets stabilitet og ensartethed er optimeret.
  • Paragon Scientific Bademedier
  • Silikonevæske 10 cSt ved 25 °C til brug 50 til 100 °C
  • Indpakningssikker sikkerhedsemballage
  • Fremstillet i Det Forenede Kongerige
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 L
Temperaturområde 50 °C til 100 °C