Få mere at vide
Buerkle™ ViscoSampler
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
160 ml
300 ml
650 ml
Længde (metrisk):
60 cm
100 cm
200 cm
Materiale:
PTFE, FEP
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kraftig sugning til viskøse medier
- Mediet trækkes op og udtømmes ved hjælp af sugekolben
- Til brug med gyller, silt, vådt ler og jordprøver, jordsedimenter, olier, emulsioner, cremer osv.
- Let at rengøre
- Alle overflader er poreløse og uden sprækker
- Ophobning af snavs forhindres
- Der anvendes kun runde skruegevind afprøvet inden for fødevarehygiejne
- Demontering og rengøring er ekstremt enkle
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | ViscoSampler |
| Materiale | Polypropylen |
| Inkluderer | Skrabering |
| Håndtag Type | T-form |
| Kapacitet (metrisk) | 650 ml |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til brug med fødevarer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 32 mm |
| Længde (metrisk) | 200 cm |