Få mere at vide
Buerkle™ ViscoSampler
Artikelnummer. 10209681 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
160 ml
300 ml
650 ml
Længde (metrisk):
60 cm
100 cm
200 cm
Materiale:
PTFE, FEP
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10209681
Brand: Buerkle™ 53312060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ViscoSampler med kraftig sugning til tyktflydende medier. Mediet trækkes op og udtømmes ved hjælp af sugekolben. Specielt udviklet til tyktflydende stoffer som gylle, silt, vådt ler og jordprøver, jordbundssedimenter, olier, emulsioner, cremer mv.
  • Kraftig sugning til viskøse medier
  • Mediet trækkes op og udtømmes ved hjælp af sugekolben
  • Til brug med gyller, silt, vådt ler og jordprøver, jordsedimenter, olier, emulsioner, cremer osv.
  • Let at rengøre
  • Alle overflader er poreløse og uden sprækker
  • Ophobning af snavs forhindres
  • Der anvendes kun runde skruegevind afprøvet inden for fødevarehygiejne
  • Demontering og rengøring er ekstremt enkle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ViscoSampler
Materiale PTFE, FEP
Kapacitet (metrisk) 160 ml
Længde (metrisk) 60 cm